Cuvette e provette per NOVA, Prove e Picco
Rectangular cuvettes with black windows, 50 mm, Vetro
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoCertipur
Letteratura sul prodotto
msds_100784 msds_114724 msds_114944 msds_114946 msds_114947
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
- Cammino ottico:50 mm
- Materiale finestra:Vetro
- Descrizione:Rectangular cuvettes with black windows
- Seq:05
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- TOC Tappi a vite per test in cuvetta
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- arsenico cuvette 2 di assorbimento