Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, bianco, 3, 10 mm
Codice catalogo MARI1216682
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Documents
Specifiche
- N. di pozzetti:3
- Colore:bianco
- Descrizione:Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione
- Seq:09
- Ø foro:10 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



