Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità

Vetrini con concavità

Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, nero, 2, 11 mm
Codice catalogo MARI1215670
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Vetrini con concavità
Codice catalogo MARI1215670
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità

Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, nero, 2, 11 mm

Price
SFr. 143.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.

  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents
Specifiche
  • N. di pozzetti:
    2
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione
  • Seq:
    04
  • Ø foro:
    11 mm
  • Cat. No.:
    MARI1215670