Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità | Avantor

Vetrini con concavità

Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, bianco, 10, 5 mm
Catalog # MARI1216652
Supplier:   MARIENFELD
Vetrini con concavità
Catalog # MARI1216652
Supplier:  MARIENFELD
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità

Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, bianco, 10, 5 mm

Price
SFr. 143.00
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.

  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents

Dokumente

Certificates
Search by Lot Number
Specifications
  • N. di pozzetti:
    10
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione
  • Seq:
    20
  • Ø foro:
    5 mm