Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati), nero, 8, 6 mm
MARI1216750
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
- N. di pozzetti:8
- Colore:nero
- Descrizione:Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati)
- Seq:15
- Ø foro:6 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



