Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 100 mm
Codice catalogo 554-1652
Nome del fornitore:   TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Codice catalogo 554-1652
Nome del fornitore:  TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 100 mm
Price
SFr. 1’140.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
Specifiche
  • Ø int.:
    2,00 mm
  • Dimensioni particelle:
    5 µm
  • Dimensioni pori:
    80 Å
  • Descrizione:
    Amide-80
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    09
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    TOYO0019308
    2,00 mm
    15 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 491.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    TOYO0021862
    2,00 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 450.00