Data logger di temperatura, Thermo Button
Software Thermo Track e lettore USB Thermo Button, FR 21 Parte 11
Catalog # 620-3186
Supplier: PROGES PLUS
Jump to:
Product Details & Documents
Small and rugged, the Thermo Button data loggers can survive any harsh environment. They are suitable for temperature control, product tracking, transport, process analysis, HACCP.
- Raccolta e registrazione di data e ora
- Durata utile della batteria fino a 10 anni in base alla temperatura e alla velocità del campione
- Soglie di allarme alta e bassa temperatura programmabili
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certifications: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
Delivery information: Certificato di calibrazione disponibile su richiesta. Software per PC Thermotrack in sette lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, sloveno, giapponese e italiano.
Documents
PRGPDAL0052_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Descrizione:Software Thermo Track e lettore USB Thermo Button, FR 21 Parte 11
- Cat. No.:620-3186
- Interfaccia:USB