Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplate stands
Well plate stand, adjustable up to 45° angle
  DIVEWPAJ-1000
Microplate stands
  DIVEWPAJ-1000
Microplate stands
Well plate stand, adjustable up to 45° angle
SFr. 336.00
1 * 1 ST
Convenient holder for microplates to comfortably view samples and pipette without strain. Available tilted at a 30° angle or as an adjustable version allowing the flexibility to adjust the angle of the microplate (45° max. tilt).
  • Descrizione:
    Well plate stand, adjustable up to 45° angle
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..