Pinza, di precisione
Punte dritte, extra fini, 1, 120 mm
Catalog # 232-0143
Supplier: OUTILS RUBIS
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox. Pinze con punte lavorate di precisione. Ideali per applicazioni che richiedono la massima accuratezza, ad esempio in microscopia, anatomia, biologia, microbiologia, ingegneria genetica e microscopia elettronica.
- Resistente agli acidi
- Resistente all'acido fluoridrico e all'acido nitrico
- 100% antimagnetica
Documents
Specifications
- Tipo:1
- Descrizione:Punte dritte, extra fini
- Lunghezza:120 mm