Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Glutamine, HyClone™
L-Glutamine, HyClone™
L-Glutamine 200 mM solution, concentration 29,2 mg/ml, 100 ml
Catalog # HYCLSH30034.01
L-Glutamine, HyClone™
Catalog # HYCLSH30034.01
CAS Number:  
L-Glutamine, HyClone™
L-Glutamine 200 mM solution, concentration 29,2 mg/ml, 100 ml
CAS Number:  
Price
SFr. 24.70
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
HyClone™ L-glutamine is used as a supplement in serum- and protein-free media. It supports the growth of cells that have high energy demands and synthesise large amounts of proteins and nucleic acids.
Specifications
Specifications
  • Conf:
    100 ml
  • Descrizione:
    L-Glutamine 200 mM solution, concentration 29,2 mg/ml
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..