Timolftaleina
Glass bottle for solids, 50 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Timolftaleina
Codice catalogo B23896.18
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 125-20-2
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 125-20-2 Molecular Formula: C28H30O4 Formula Weight: 430.55 Melting Point: 251-253° Beilstein Reference: 359413 Merck Reference: 14,9401 MDL No.: MFCD00005909
Sinonimi: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- Numero CAS:125-20-2
- Formula:C₂₈H₃₀O₄
- Numero MDL:MFCD00005909
- Molecular Weight:430.54 g/mol
- IndexMerck:14,9401
- Punto di fusione:251…253 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-729-7
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:50 g