Orders LinkContactUsLinkComponent
Timolftaleina
Timolftaleina
Glass bottle for solids, 250 g
Codice catalogo B23896.30
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Timolftaleina
Codice catalogo B23896.30
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  125-20-2
Timolftaleina
Timolftaleina
Glass bottle for solids, 250 g
Numero CAS:  125-20-2
Price
616.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
CAS No.: 125-20-2 Molecular Formula: C28H30O4 Formula Weight: 430.55 Melting Point: 251-253° Beilstein Reference: 359413 Merck Reference: 14,9401 MDL No.: MFCD00005909
Sinonimi:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numero CAS:125-20-2
  • Formula:C₂₈H₃₀O₄
  • Numero MDL:MFCD00005909
  • Molecular Weight:430.54 g/mol
  • IndexMerck:14,9401
  • Punto di fusione:251…253 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-729-7
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    250 g
Specifiche