Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Isoleucine ≥98%

D(-)-Isoleucine ≥98%

Glass bottle for solids, 250 mg
Codice catalogo H27488.MD
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
D(-)-Isoleucine ≥98%
Codice catalogo H27488.MD
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  319-78-8
D(-)-Isoleucine ≥98%
D(-)-Isoleucine ≥98%

Glass bottle for solids, 250 mg

Numero CAS:  319-78-8
Price
SFr. 299.00
Log in per disponibilità
1 * 250 mg
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 319-78-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 265° subl. Optical Rotation: -40° (c=5 in 5N HCl)

Sinonimi:  (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
  • Numero CAS:319-78-8
  • Formula:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • Numero MDL:MFCD00064221
  • Molecular Weight:131.17 g/mol
  • Punto di ebollizione:235 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:265 °C (subl.)
  • Densità:1,224 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-269-2
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    250 mg

Specifiche