Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetofenone ≥99%
Acetofenone ≥99%
bottiglia in vetro, 2.500 mL
Codice catalogo A12727.0F
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Acetofenone ≥99%
Codice catalogo A12727.0F
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  98-86-2
Acetofenone ≥99%
Acetofenone ≥99%
bottiglia in vetro, 2.500 mL
Numero CAS:  98-86-2
Price
SFr. 163.00
Log in per disponibilità
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 98-86-2 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5325 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 201-203° Merck Reference: 14,73 MDL No.: MFCD00008724
Sinonimi:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numero CAS:98-86-2
  • Formula:C₈H₈O
  • Numero MDL:MFCD00008724
  • Molecular Weight:120.15 g/mol
  • IndexMerck:14,73
  • Punto di ebollizione:201…203 °C
  • Punto di fusione:19…20 °C
  • Densità:1,030
  • Punto di infiammabilità:76 °C (169 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-708-7
  • UN:3334
  • ADR:9,
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2.500 mL
Specifiche