Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtri Pallflex®
Filtri Pallflex®
Emfab™ TX40HI20WW, 70 mm
Codice catalogo 516-8013
Nome del fornitore:   Cytiva (Formerly Pall Lab)
Filtri Pallflex®
Codice catalogo 516-8013
Nome del fornitore:  Cytiva (Formerly Pall Lab)
Filtri Pallflex®
Filtri Pallflex®
Emfab™ TX40HI20WW, 70 mm
Price
520.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Filtri versatili ideali per un ampio range di applicazioni per il monitoraggio dell'aria.
  • Adatti per campionamenti di gas e aria ad alte temperature
  • Ideali per test di emissioni diesel e altri gas, secondo le normative in vigore
Tissuquartz™: Quarzo puro, senza materiale legante. Ritenzione di aerosol: 99,9%
Fiberfilm™: Fibre di vetro borosilicato termoresistenti rivestite in fluorocarbonio (TFE). Ritenzione di aerosol: 96,4%
Emfab™: Microfibre di vetro borosilicato rinforzate con tessuto non tessuto in fibra di vetro e legate con PTFE. Ritenzione di aerosol: 99,95%
* non sottoposti a trattamento termico
Specifiche
  • Grado:
    Emfab™ TX40HI20WW
  • Seq:
    21
  • Taglia:
    70 mm
  • Temperatura massima:
    260 °C
  • Cat. No.:
    516-8013
  • Peso:
    5 mg/cm²
  • Spessore:
    178 µm
  • Portata d'aria:
    68 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Portata di flusso dell'acqua:
    32 l/min/cm² (0,35 bar)