Orders LinkContactUsLinkComponent
Data logger di temperatura, Thermo Button
Portachiavi, verde
  620-3178
Data logger di temperatura, Thermo Button
  620-3178
Data logger di temperatura, Thermo Button
Data logger di temperatura, Thermo Button
Portachiavi, verde
SFr. 4.00
1 * 1 ST
Small and rugged, the Thermo Button data loggers can survive any harsh environment. They are suitable for temperature control, product tracking, transport, process analysis, HACCP.
  • Raccolta e registrazione di data e ora
  • Durata utile della batteria fino a 10 anni in base alla temperatura e alla velocità del campione
  • Soglie di allarme alta e bassa temperatura programmabili
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
 : EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
 : Certificato di calibrazione disponibile su richiesta. Software per PC Thermotrack in sette lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, sloveno, giapponese e italiano.
  • Descrizione:
    Portachiavi, verde
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.