Orders LinkContactUsLinkComponent
Data logger di temperatura, Thermo Button
Portachiavi, blu
  620-3177
Data logger di temperatura, Thermo Button
  620-3177
Data logger di temperatura, Thermo Button
Data logger di temperatura, Thermo Button
Portachiavi, blu
SFr. 2.70
1 * 1 ST
Small and rugged, the Thermo Button data loggers can survive any harsh environment. They are suitable for temperature control, product tracking, transport, process analysis, HACCP.
  • Raccolta e registrazione di data e ora
  • Durata utile della batteria fino a 10 anni in base alla temperatura e alla velocità del campione
  • Soglie di allarme alta e bassa temperatura programmabili
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
 : EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
 : Certificato di calibrazione disponibile su richiesta. Software per PC Thermotrack in sette lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, sloveno, giapponese e italiano.
  • Descrizione:
    Portachiavi, blu
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..