Data logger di temperatura, Thermo Button
Compact logger, thermo- button, 22L, T: –40...+85 °C, ±0,5 °C, 0,1 ou 0,5 °C
Codice catalogo 620-3183
Nome del fornitore: PROGES PLUS
Vai a
Product Details & Documents
Small and rugged, the Thermo Button data loggers can survive any harsh environment. They are suitable for temperature control, product tracking, transport, process analysis, HACCP.
- Raccolta e registrazione di data e ora
- Durata utile della batteria fino a 10 anni in base alla temperatura e alla velocità del campione
- Soglie di allarme alta e bassa temperatura programmabili
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certifications: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
Informazioni per l'ordine: Certificato di calibrazione disponibile su richiesta. Software per PC Thermotrack in sette lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, sloveno, giapponese e italiano.
Documents
PRGPDAL0052_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Range di misura:T: –40...+85 °C
- Risoluzione:0,1 ou 0,5 °C
- Descrizione:Compact logger, thermo- button, 22L
- Seq:02
- Accuratezza:±0,5 °C
- Cat. No.:620-3183
- Memoria dati - N. letture:8000
- Durata batteria:10 years max.