Data logger di temperatura, Thermo Button
Compact logger, thermo-button, 21G, T: –40...+85 °C, T: ±1,0 °C, 0,5 °C
Catalog # 620-3182
Supplier: PROGES PLUS
Jump to:
Product Details & Documents
Small and rugged, the Thermo Button data loggers can survive any harsh environment. They are suitable for temperature control, product tracking, transport, process analysis, HACCP.
- Raccolta e registrazione di data e ora
- Durata utile della batteria fino a 10 anni in base alla temperatura e alla velocità del campione
- Soglie di allarme alta e bassa temperatura programmabili
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certifications: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
Delivery information: Certificato di calibrazione disponibile su richiesta. Software per PC Thermotrack in sette lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, sloveno, giapponese e italiano.
Documents
PRGPDAL0052_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Range di misura:T: –40...+85 °C
- Risoluzione:0,5 °C
- Descrizione:Compact logger, thermo-button, 21G
- Seq:01
- Accuratezza:T: ±1,0 °C
- Cat. No.:620-3182
- Memoria dati - N. letture:2000
- Durata batteria:10 years max.