Filling scoops for foodstuff
Sessola di riempimento per alimenti, 310 mm, 138 mm, PP, bianco
Katalognr. 233-0195
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, white. These durable scoops are ideal for use in food processing, agriculture, fish farming, sampling and veterinary use.
- Easy to clean
- Smooth, non stick surface
- Autoclavable at 121 °C
Technische Daten
- Larghezza:138 mm
- Colore:bianco
- Descrizione:Sessola di riempimento per alimenti
- Lunghezza:310 mm
- Materiale:PP
- Seq:02