Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
19/26 NS, 24 mm, 10,5 - 11,5 mm
Katalognr. 201-0226
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread joint complete with plastic cap, silicone rubber ring and PTFE washer. Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes etc.
Technische Daten
- Dimensione cono:19/26 NS
- Ø foro:10,5 - 11,5 mm
- Filettatura:24 mm
- Seq:05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.