Transilluminatori UV/luce bianca
Transilluminatore, 302 nm UV/luce bianca, 8 W, dimensioni filtro 200×200 mm, TMW-20
Codice catalogo 732-4371
Nome del fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Transilluminatori UV/luce bianca
Codice catalogo 732-4371
Nome del fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Vai a
Product Details & Documents
Questi transilluminatori UV/a luce bianca sono composti da aree di lavoro a luce bianca e UV affiancate. La luce bianca può essere utilizzata per l'osservazione di gel colorati con Blue Coomassie, gel proteici colorati con Silver, autoradiografie e piastre di microtitolazione. Con la luce ultravioletta possono essere osservati gel colorati con etidio bromuro.
- Con l'interruttore di ribaltamento sul lato anteriore dell'apparecchio, è possibile passare in modo semplice da una fonte di luce all'altra
- Il campo di lavoro UV dispone di un filtro UVG™ durevole
- Lo schermo antiultravioletti trasparente sospeso è regolabile in altezza, in modo da poter impostare un angolo di osservazione adeguato o per poter accedere alla superficie del filtro
L×P×A: 486×337×143 mm (altezza con schermo antiultravioletti)
Peso: 9,6 kg
Specifiche
- Modello:TMW-20
- Descrizione:Transilluminatore, 302 nm UV/luce bianca, 8 W, dimensioni filtro 200×200 mm