Transilluminatori UV/luce bianca
Transilluminatore, 365 nm UV/luce bianca, 8 W, dimensioni filtro 200×200 mm, TLW-20
Codice catalogo 732-4370
Nome del fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Transilluminatori UV/luce bianca
Codice catalogo 732-4370
Nome del fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Vai a
Product Details & Documents
Questi transilluminatori UV/a luce bianca sono composti da aree di lavoro a luce bianca e UV affiancate. La luce bianca può essere utilizzata per l'osservazione di gel colorati con Blue Coomassie, gel proteici colorati con Silver, autoradiografie e piastre di microtitolazione. Con la luce ultravioletta possono essere osservati gel colorati con etidio bromuro.
- Con l'interruttore di ribaltamento sul lato anteriore dell'apparecchio, è possibile passare in modo semplice da una fonte di luce all'altra
- Il campo di lavoro UV dispone di un filtro UVG™ durevole
- Lo schermo antiultravioletti trasparente sospeso è regolabile in altezza, in modo da poter impostare un angolo di osservazione adeguato o per poter accedere alla superficie del filtro
L×P×A: 486×337×143 mm (altezza con schermo antiultravioletti)
Peso: 9,6 kg
Specifiche
- Modello:TLW-20
- Descrizione:Transilluminatore, 365 nm UV/luce bianca, 8 W, dimensioni filtro 200×200 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.