pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
pH 4,01 buffer, colour-coded pink, 4,01, rosa, Plastic bottle, 475 mL
Perform accurate, reproducible pH calibrations with Orion™ pH buffers.
- NIST traceability
- Colour-coded solutions are available for ease of use and identification
Solutions are manufactured under ISO 9000 quality standards.
The kit includes 1 pint (475 ml) bottle each of pH 4,00 buffer, pH 7,00 buffer, pH 10,01 buffer and standard pH electrode storage solution and one pH electrode storage bottle.
: Supplied in 475 ml or 60 ml bottles, with buffer/temperature tables to ensure more precise calibration.
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:475 mL
- Colore:rosa
- Descrizione:pH 4,01 buffer, colour-coded pink
- Valore pH:4,01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..