REFERENCE ELECTRODE FILLING SOLUTION 1 * 5 pezzi
Codice catalogo ORIO181073
Nome del fornitore: Thermo Orion
REFERENCE ELECTRODE FILLING SOLUTION 1 * 5 pezzi
Codice catalogo ORIO181073
Nome del fornitore: Thermo Orion
Frequently Bought Together
ETHYL ACETATE ANHYDROUS, 99.8 % 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Nome del fornitore: Merck
Cicloesanone, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
[EN]DIETHYL ETHER EMPROVE ESSENTIAL PH E 1 * 190 L
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Acetonitrile ≥99.7%, Environmental Grade
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Toluene, extra dry over Molecular Sieve 99.85%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano 99+% ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur. per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Trimetil pentano ≥99% (by GC), CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Diclorometano ≥99.5% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido ≥99.9% (by GC), CHROMASOLV™ per cromatografia di spazio di testa, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Bis(2-metossietil) etere, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua con 0,1% (v/v) Acido acetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
MORPHISTO METHYLENBLAU 1 %, WÄSSRIG 1 * 2.500 ml
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Xilene (miscela di isomeri) per istologia
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Diisopropile ossido ≥98.5% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole ≥98.5% (by GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Nome del fornitore: Merck