Racks for pipette boxes
Rack per pipette, scatole per sterilizzazione pipette, Acciaio inossidabile, 200×250×225 mm
GLWAP04
: GLW
These stainless steel racks are suitable for the storage of four or six GLW pipette boxes (A30, A40, A45 / S30, S40, S45).
: Pipette boxes are not included.
- Per:scatole per sterilizzazione pipette
- Descrizione:Rack per pipette
- Materiale:Acciaio inossidabile
- L×P×A:200×250×225 mm