Slide Boxes
nero, PS, 100, 172×172×31 mm
Codice catalogo GLWAK99S
Nome del fornitore: GLW
Vai a
Product Details & Documents
High quality slide storage boxes for microscopy slides.
Used for storing, transporting and freezing in science, industry and biotechnology.
Specifiche
- N. di vetrini:100
- Colore:nero
- Materiale:PS
- Seq:14
- L×P×A:172×172×31 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreMaterialeDisponibilitàPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK20grigioPSLog in per disponibilità1 * 1 ST - 3.10 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreMaterialeDisponibilitàPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK15biancoPSLog in per disponibilità1 * 1 Un. - 6.50 SFr.