Slide Boxes
turchese, PS, 50, 172×83×31 mm
Codice catalogo GLWAK50T
Nome del fornitore: GLW
Vai a
Product Details & Documents
High quality slide storage boxes for microscopy slides.
Used for storing, transporting and freezing in science, industry and biotechnology.
Specifiche
- N. di vetrini:50
- Colore:turchese
- Materiale:PS
- Seq:06
- L×P×A:172×83×31 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreMaterialeDisponibilitàPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK20grigioPSLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 3.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreMaterialeDisponibilitàPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK15biancoPSLog in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 6.50