Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, arancione, PS, 25, 90×90×32 mm
Codice catalogo GLWAK25O
Nome del fornitore: GLW
Vai a
Product Details & Documents
Slide boxes with 25 compartments and snap lock provide a secure hold for the slides and coverslips.
- Stackable for use as a minimum space as possible
- Can be used in a freezer down to –80 °C
- Numbers in the bottom of the box and hinged lid
Designed for storing, transporting, and freezing the samples.
Informazioni per l'ordine: Dividers must be ordered separately.
Specifiche
- N. di vetrini:25
- Colore:arancione
- Descrizione:Slide box with snap lock
- Materiale:PS
- Seq:03
- L×P×A:90×90×32 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreMaterialeDisponibilitàPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK25biancoPSLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 3.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreMaterialeDisponibilitàPrice
- Divider for slides and coverslips of special sizesDivider for slides and coverslips of special sizesGLWAZK20grigioPSLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 3.10