Orders LinkContactUsLinkComponent
Coloured slide boxes
Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, verde, PS, 25, 90×90×32 mm
Codice catalogo GLWAK25G
Nome del fornitore:   GLW
Coloured slide boxes
Codice catalogo GLWAK25G
Nome del fornitore:  GLW
Coloured slide boxes
Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, verde, PS, 25, 90×90×32 mm
Price
SFr. 7.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Slide boxes with 25 compartments and snap lock provide a secure hold for the slides and coverslips.
  • Stackable for use as a minimum space as possible
  • Can be used in a freezer down to –80 °C
  • Numbers in the bottom of the box and hinged lid
Designed for storing, transporting, and freezing the samples.
 : Dividers must be ordered separately.
Specifiche
  • N. di vetrini:
    25
  • Colore:
    verde
  • Descrizione:
    Slide box with snap lock
  • Materiale:
    PS
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    90×90×32 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Divider for slides and coverslips of special sizes
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    GLWAZK25
    bianco
    PS
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Divider for slides and coverslips of special sizes
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    GLWAZK20
    grigio
    PS
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.10