Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling racks | Avantor
Cooling racks
Rack di raffreddamento, in PP, nero, per provette fino a 1,5 o 2,0 ml, 64, 130×130×57 mm
Katalognr. GLWAG02S
Anbieter:   GLW
Cooling racks
Katalognr. GLWAG02S
Anbieter:  GLW
Cooling racks
Cooling racks
Rack di raffreddamento, in PP, nero, per provette fino a 1,5 o 2,0 ml, 64, 130×130×57 mm
Preis
14.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
  • Sturdy construction
  • Autoclavable up to +121 °C
  • Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
Technische Daten
  • N. di fori:
    64
  • Descrizione:
    Rack di raffreddamento, in PP, nero, per provette fino a 1,5 o 2,0 ml
  • L×P×A:
    130×130×57 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GLWAGD1
    Coperchio per rack di raffreddamento, in PP, naturale, autoclavabile
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GLWAGD1S
    Coperchio per rack di raffreddamento, in PP, nero, autoclavabile
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.00