Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling racks
Cooling racks
Rack di raffreddamento, in PP, nero, per provette fino a 0,5 ml, 100, 130×130×57 mm
Codice catalogo GLWAG01S
Nome del fornitore:   GLW
Cooling racks
Codice catalogo GLWAG01S
Nome del fornitore:  GLW
Cooling racks
Cooling racks
Rack di raffreddamento, in PP, nero, per provette fino a 0,5 ml, 100, 130×130×57 mm
Price
14.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
  • Sturdy construction
  • Autoclavable up to +121 °C
  • Cover must be ordered seperately
Remove the insert, add chrushed ice, reinsert and start working. Use in freezer down to −90° C
Specifiche
  • N. di fori:
    100
  • Descrizione:
    Rack di raffreddamento, in PP, nero, per provette fino a 0,5 ml
  • L×P×A:
    130×130×57 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio per rack di raffreddamento, in PP, naturale, autoclavabile
    Coperchio per rack di raffreddamento, in PP, naturale, autoclavabile
    GLWAGD1
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio per rack di raffreddamento, in PP, nero, autoclavabile
    Coperchio per rack di raffreddamento, in PP, nero, autoclavabile
    GLWAGD1S
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.00