Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for SpectroDirect
Accessories for SpectroDirect
Rectangular cell, W 100, optical glass OG, 50 mm path length
Codice catalogo LOVI601070
Nome del fornitore:   Lovibond
Accessories for SpectroDirect
Codice catalogo LOVI601070
Nome del fornitore:  Lovibond
Accessories for SpectroDirect
Accessories for SpectroDirect
Rectangular cell, W 100, optical glass OG, 50 mm path length
Price
SFr. 119.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Rectangular cell, W 100, optical glass OG, 50 mm path length
  • Seq:
    937