Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Vaschette intermedie, in acciaio inox, 400 mm, 65 mm
Codice catalogo 510-1948
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Codice catalogo 510-1948
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Vaschette intermedie, in acciaio inox, 400 mm, 65 mm

Price
SFr. 441.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    400 mm
  • Descrizione:
    Vaschette intermedie, in acciaio inox
  • Altezza:
    65 mm
  • Seq:
    27
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..