Orders LinkContactUsLinkComponent
Face shield
Face shield
Face shield, with helmet adapter, Anti-fog, Acetato di cellulosa
Codice catalogo 111-8231
Nome del fornitore:   UVEX
Face shield
Codice catalogo 111-8231
Nome del fornitore:  UVEX
Face shield
Face shield
Face shield, with helmet adapter, Anti-fog, Acetato di cellulosa
Price
SFr. 47.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
  • Robust visor with specially developed adapter for attachment to side helmet slots
  • Extremely lightweight plastic design
  • Material thickness: 1 mm
Informazioni per l'ordine: Visors are supplied with adapter but without helmet. Visors are compatible with helmets uvex airwing.
Specifiche
  • Tipo:
    Anti-fog
  • Descrizione:
    Face shield, with helmet adapter
  • Materiale:
    Acetato di cellulosa
  • Seq:
    01
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 111-8232
    bianco
    Elmetto di sicurezza, Airwing B
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8235
    giallo
    Elmetto di sicurezza, Airwing B
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8216
    arancione
    Elmetto di sicurezza, Airwing B
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8217
    rosso
    Elmetto di sicurezza, Airwing B
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8218
    verde
    Elmetto di sicurezza, Airwing B
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8219
    blu
    Elmetto di sicurezza, Airwing B
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8234
    bianco
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.80
  • 111-8237
    giallo
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.80
  • 111-8253
    arancione
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.80
  • 111-8254
    rosso
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.80
  • 111-8255
    verde
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.80
  • 111-8256
    blu
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.80