Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrocortisone ≥98%
Hydrocortisone ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo A16292.14
Salute
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Hydrocortisone ≥98%
Codice catalogo A16292.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  50-23-7
Hydrocortisone ≥98%
Hydrocortisone ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  50-23-7
Price
SFr. 892.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 50-23-7 Molecular Formula: C21H30O5 Formula Weight: 362.47 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 213-215° Beilstein Reference: 1354819 Merck Reference: 14,4787 MDL No.: MFCD00011654
A natural corticosteroid and anti-inflammatory compound
  • Numero CAS:50-23-7
  • Formula:C₂₁H₃₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00011654
  • Molecular Weight:362.47 g/mol
  • IndexMerck:14,4787
  • Punto di ebollizione:567 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:213…215 °C
  • Densità:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-020-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Specifiche