Inserti per colture cellulari, Nunc™
Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 12 pozzetti, 12×18 mm, 1,13 cm², 1,1 ml
Codice catalogo 734-2234
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Inserti per colture cellulari, Nunc™
Codice catalogo 734-2234
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Adatti per la coltura della maggior parte dei tipi cellulari senza coating della matrice. Le membrane sono termosaldate sulla struttura superiore in polistirene. Le membrane in policarbonato, caratterizzate da pori di diametro maggiore, si prestano a diversi tipi di applicazioni, come studi di trasporto, test di tossicità, studi di chemiotassi, microscopia elettronica. Entrambi i tipi di membrane sono trasparenti se umide e sono adatte per l'utilizzo in microscopia a contrasto di fase o in microscopia ottica Normanski.
- Sottoposte a trattamento e controllo di qualità per colture cellulari
- Eccellente adesione e crescita cellulare
- Non tossiche e resistenti alla maggior parte dei solventi
- Basso legame non specifico
Tutti gli inserti per colture cellulari Nunc™: volume di lavoro consigliato (ml) = in aggiunta al normale volume di lavoro pozzetto.
Specifiche
- Volume di lavoro raccomandato:1,1 ml
- Descrizione:Inserti pre-confezionati in piastre multipozzetto da 12 pozzetti, 12×18 mm
- Seq:11
- Superficie coltura:1,13 cm²