Organic reference standards, ethanol FS
Ethanol standard FS, 2,0 mg/ml, Reference standard, 10×1 ml, Ampoules, 10 mL
Codice catalogo DIAS109209910349
Nome del fornitore: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Organic reference standards, ethanol FS
Codice catalogo DIAS109209910349
Nome del fornitore: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:2,0 mg/ml
- Tipo di conf.:Ampoules
- Conf:10 mL
- Standard:Reference standard
- Descrizione:Ethanol standard FS
- Pk Info:10×1 ml
- Cat. No.:DIAS109209910349
- Formula:C₂H₅OH
- Descrizione:Ethanol
- CAS No.:64-17-5