Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, BagTips®
Straw type, jumbo, +, 240 mm, BagPipet® pipette, 1000/box
  INSC252024
Pipette tips, BagTips®
  INSC252024
Pipette tips, BagTips®
Pipette tips, BagTips®
Straw type, jumbo, +, 240 mm, BagPipet® pipette, 1000/box
SFr. 60.90
1 * 1.000 ST
These sterile pipette tips are designed for use with the BagPipet® pipette. They are available in two sizes: Regular (19 cm) and Jumbo (24 cm).
  • Confezione:
    1000/box
  • Sterili:
    +
  • Lunghezza:
    240 mm
  • Seq:
    02
  • Stile punta:
    Straw type, jumbo
  • Per uso con:
    BagPipet® pipette