Orders LinkContactUsLinkComponent
HEPES Buffer Solution 1 M, HyClone™
HEPES Buffer Solution 1 M, HyClone™
HyClone HEPES 1M Solution, bottiglia in vetro, 100 ml
N° de catalogue HYCLSH30237.01
HEPES Buffer Solution 1 M, HyClone™
N° de catalogue HYCLSH30237.01
Numéro CAS:  
HEPES Buffer Solution 1 M, HyClone™
HEPES Buffer Solution 1 M, HyClone™
HyClone HEPES 1M Solution, bottiglia in vetro, 100 ml
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 28.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Maintain physiological pH in cell culture, despite changes in carbon dioxide concentration (produced by cellular respiration) with Cytiva HyClone HEPES solution.
  • 0,1 µm sterile filtered
  • pH: 7,2 - 7,5
  • Storage: 2 to 8° C
Certifications: Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 ml
  • Descrizione:
    HyClone HEPES 1M Solution
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.