Caps for tubes
Cap for 12 mm tubes, naturale
Codice catalogo DELT305802
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
Documents
Specifiche
- Colore:naturale
- Descrizione:Cap for 12 mm tubes
- Seq:07