[EN]CONICAL INSERT 100UL 5X30 MM 1 * 100 ST
Codice catalogo BROW150610
Nome del fornitore: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
[EN]CONICAL INSERT 100UL 5X30 MM 1 * 100 ST
Codice catalogo BROW150610
Nome del fornitore: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Lastre TLC in gel di silice 60 supporto in vetro e lastre GLP
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Syringe filters, Acrodisc® One, wwPTFE membrane
Nome del fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
VWR®, Short Thread Vials ND9
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Exhaust filters, V3.0
Nome del fornitore: S.C.A.T.
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Crimp Caps for Crimp Neck Vials ND11
Nome del fornitore: VWR Collection
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Lastre TLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in alluminio
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals