Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro pipettes, end-to-end, Vitrex® Micro
20 µl, 29 mm, EDTA
Codice catalogo MODU174413
Nome del fornitore:   Vitrex Medical A/S
Micro pipettes, end-to-end, Vitrex® Micro
Codice catalogo MODU174413
Nome del fornitore:  Vitrex Medical A/S
Micro pipettes, end-to-end, Vitrex® Micro
Micro pipettes, end-to-end, Vitrex® Micro
20 µl, 29 mm, EDTA
Price
SFr. 224.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
For single use.
  • Volume is determined by both ends
  • Packed in glass vials
  • Vials have a dispenser top, making it easy to shake out one tube at a time, therefore ensuring hygienic handling
  • Dispenser tops are colour coded to indicate the tube volume in conformity with ISO 1769
Accuracy: ±0,50% (0,5 to 10 µl); ±0,50% (20 to 100 µl)
CV: 0,75% (0,5 to 10 µl); 0,60% (20 to 100 µl).
 : Ten vials are packaged in a sturdy carton in order to protect the tubes from damage during handling or transport.
Specifiche
  • Tipo:
    EDTA
  • Capacità:
    20 µl
  • Lunghezza:
    29 mm
  • Seq:
    17
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pipette holder, soft model
    Pipette holder, soft model
    MODU140313
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 571.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pipette holder VI-3, white
    Pipette holder VI-3, white
    MODU140413
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 418.00