Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
5,6 ml, 25, 2,3 ml, 5,0 mm, 225 mm, +, 10 per pack
Codice catalogo SAMC262-10S
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   SAMCO
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Codice catalogo SAMC262-10S
Nome del fornitore:  SAMCO
   Produzione a basso impatto
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
5,6 ml, 25, 2,3 ml, 5,0 mm, 225 mm, +, 10 per pack
Price
SFr. 50.80
Log in per disponibilità
1 * 400 ST
Product Details & Documents
These extra long PE pipettes are ideal for safe and easy sampling from large containers.
  • Excellent for tissue culture applications
  • General purpose pipettes are ideal for routine sampling of serum and plasma
  • Well suited for blood culture and urine analysis
Perfect for tissue culture applications, these pipettes are designed with a built-in pipette bulb that eliminates the need for plugging, packaging, autoclaving and prevents cross-contamination.
Specifiche
  • Ø est:
    5,0 mm
  • Confezione:
    10 per pack
  • Sterili:
    +
  • Capacità:
    5,6 ml
  • Lunghezza:
    225 mm
  • Seq:
    02
  • Gocce per ml:
    25
  • Volume di aspirazione:
    2,3 ml
  • Cat. No.:
    SAMC262-10S
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)