Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
5,6 ml, 25, 2,3 ml, 5,0 mm, 225 mm, +, 20 per pack
Codice catalogo SAMC262-20S
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   SAMCO
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Codice catalogo SAMC262-20S
Nome del fornitore:  SAMCO
   Produzione a basso impatto
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
5,6 ml, 25, 2,3 ml, 5,0 mm, 225 mm, +, 20 per pack
Price
SFr. 43.00
Log in per disponibilità
1 * 400 ST
Product Details & Documents
These extra long PE pipettes are ideal for safe and easy sampling from large containers.
  • Excellent for tissue culture applications
  • General purpose pipettes are ideal for routine sampling of serum and plasma
  • Well suited for blood culture and urine analysis
Perfect for tissue culture applications, these pipettes are designed with a built-in pipette bulb that eliminates the need for plugging, packaging, autoclaving and prevents cross-contamination.
Specifiche
  • Ø est:
    5,0 mm
  • Confezione:
    20 per pack
  • Sterili:
    +
  • Capacità:
    5,6 ml
  • Lunghezza:
    225 mm
  • Seq:
    03
  • Gocce per ml:
    25
  • Volume di aspirazione:
    2,3 ml
  • Cat. No.:
    SAMC262-20S
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..