Beakers, tall form
2000 ml, 240 mm, 120 mm
Codice catalogo 213-0415
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with spout.
- Ottima resistenza ai prodotti chimici
- Resistenza ad alte temperature
- Autoclavabili
Con scala graduata e area di scrittura.
: DIN 12331, ISO 3819
Specifiche
- Ø est:120 mm
- Capacità:2000 ml
- Altezza:240 mm