Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
Miscela di dNTP, 10 mM per ciascun dA, dC, dG e dT, 2×500 μl, 1.000 µl
Codice catalogo 733-1363
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
Codice catalogo 733-1363
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
Miscela di dNTP, 10 mM per ciascun dA, dC, dG e dT, 2×500 μl, 1.000 µl
Numero CAS:  
Price
SFr. 110.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 µl
Product Details & Documents
Miscele di dNTP e set di dNTP per biologia molecolare pronte all'uso. La miscela di dNTP è stata studiata per abbreviare i tempi di lavoro dei ricercatori e diminuire i rischi di contaminazione riducendo le operazioni di pipettaggio. Le soluzioni di dNTP sono disponibili anche in set di quattro dNTP singole, da 100 mM ciascuna. Entrambe le opzioni sono adatte per reazioni di polimerizzazione del DNA e per i processi di marcatura e sequenziamento del DNA.
  • Disponibili sia come soluzioni premiscelate da 10 mM o 25 mM, o come set di soluzioni di dNTP singole da 100 mM
  • Sia la soluzione premiscelata che i set sono stati testati in PCR
  • Purezza >99% per HPLC
  • Fornite in soluzioni con pH 7,3 - 7,5
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1.000 µl
  • Descrizione:
    Miscela di dNTP, 10 mM per ciascun dA, dC, dG e dT, 2×500 μl
Specifiche