Orders LinkContactUsLinkComponent
Tamponi PCR
Tampone principale 10X, MgCl₂ a 15 mM, 3× 1,5 ml, 1 SET
  733-1349
Tamponi PCR
  733-1349
 :  
Tamponi PCR
Tamponi PCR
Tampone principale 10X, MgCl₂ a 15 mM, 3× 1,5 ml, 1 SET
 :  
SFr. 32.90
1 * 1 SET
Un sistema di tamponi ottimale fondamentale per una PCR dalle prestazioni elevate. I kit VWR® Taq DNA Polymerase comprendono generalmente due diversi tamponi, il tampone principale e quello extra, per affrontare diverse necessità nella PCR. Tutti i tamponi contengono Tris e MgCl₂ a 15 mM (concentrazione finale di MgCl₂ 1,5 mM). MgCl₂ aggiuntivo per l'ottimizzazione incluso in una fiala a parte.
Tampone principale: il tampone principale (NH4++) emette un segnale di amplificazione superiore (alta resa) e riduce al minimo la necessità di ottimizzare la concentrazione di Mg2+ o la temperatura di ricottura nella maggior parte dei sistemi primer-stampo.
Tampone extra: il tampone extra è il classico tampone di potassio (K+). Il tampone extra favorisce un'elevata specificità. Potrebbe essere necessaria l'ottimizzazione precisa delle temperature di ricottura del primer e delle concentrazioni Mg2+.
Tampone di combinazione: il tampone di combinazione è una miscela proprietaria di K+ e NH4+, che combina elevata specificità e buona resa del prodotto, insieme all'elevata tolleranza per l'ottimizzazione delle temperature di ricottura del primer e delle concentrazioni di Mg2+ grazie alla formulazione ammonio-potassio bilanciata.
Tamponi per stampi con alto contenuto di GC: combinati con VWR® TEMPase, i tamponi GC offrono eccellenti risultati di amplificazione con target di vari gradi di contenuto GC, a conferma che la scelta del tampone è fondamentale per un'amplificazione di successo.
  • Conf:
    1 SET
  • Descrizione:
    Tampone principale 10X, MgCl₂ a 15 mM
  • Volume:
    3× 1,5 ml
  • Cat. No.:
    733-1349
  • Condizioni di conservazione:
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
  • Taglia:
    3 x 1.5 ml
  • Applicazione:
    Standard amplification
  • Descrizione:
    Key Buffer
  • Concentrazione:
    10x