Basi a treppiede
Base di appoggio per matracci, treppiedi, 0,68 kg, 80 mm
Codice catalogo 241-0377
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio, verniciatura a polvere
- Con foro filettato M 10
- Senza asta di supporto
- Piedini antiscivolo in gomma per la massima stabilità
Specifiche
- Descrizione:Base di appoggio per matracci, treppiedi
- Lunghezza fianco:80 mm
- Peso:0,68 kg