Scaletta di sicurezza
Safety steps with 4 steps and safety rail, 920 mm, 10,9 kg
Codice catalogo WAKU410B
Nome del fornitore: WAKU GERATE
Vai a
Product Details & Documents
Scaletta di sicurezza leggera in alluminio. Robuste, guide doppie con rinforzi robusti, resistenti alla tensione e alla pressione per maggiore stabilità. L'altezza della piattaforma corrisponde all'altezza del gradino più alto.
- Piedini in plastica antiscivolo
- Le ampie pedate (36×23 cm) sono coperte da un rivestimento in gomma antiscivolo.
TÜV tested (DIN 4566 and 4567).
Certifications: Testati TÜV (DIN 4566 e 4567).
Specifiche
- Descrizione:Safety steps with 4 steps and safety rail
- Altezza:920 mm
- Peso:10,9 kg